3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-4-(N-methylcarbamoyl)phenylboronic acid, (3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52721.MD
H52721.MDEA
119
EUR
H52721.MD
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 850589-39-8
Molecular Formula: C8H9BClNO3
Formula Weight: 213.43
Melting Point: 164-170°
MDL No.: MFCD07363766
Formel:
C₈H₉BClNO₃ Molecular Weight: 213,43 g/mol Schmelzpunkt: 164…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363766 CAS-Nummer: 850589-39-8 |