(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H52727.03
H52727.06
H52727.03EA
89.3
EUR
H52727.03
H52727.06
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 119020-01-8
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-112°/1mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419257
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Siedepunkt: 98…112 °C (1 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419257 CAS-Nummer: 119020-01-8 ADR: 8,III |