Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Methyl (2S,4S)-1-Boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
H52731.03 H52731.06
H52731.03EA 190 EUR
H52731.03 H52731.06
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Purity: 97% CAS No.: 171110-72-8 Molecular Formula: C11H20N2O4.HCl Formula Weight: 280.75 Melting Point: ca 185° dec. Optical Rotation: -40° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD03787927
Formel: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Schmelzpunkt: ∼ 185 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787927
CAS-Nummer: 171110-72-8