2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52765.MD
H52765.03
H52765.MDEA
75
EUR
H52765.MD
H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 874219-16-6
Molecular Formula: C9H12BNO3
Formula Weight: 193.01
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD03425959
Formel:
C₉H₁₂BNO₃ Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425959 CAS-Nummer: 874219-16-6 |