tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
H52784.06
H52784.14
H52784.06EA
117
EUR
H52784.06
H52784.14
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 116574-71-1
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03094733
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molecular Weight: 215.29 g/mol Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094733 CAS-Nummer: 116574-71-1 |