(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 2-benzylpiperazine-1-carboxylate
H52785.03
H52785.03EA
276
EUR
H52785.03
(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-benzylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 169447-86-3
Molecular Formula: C16H24N2O2
Formula Weight: 276.38
MDL No.: MFCD03787923
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 276,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787923 CAS-Nummer: 169447-86-3 |