(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H52822.03
H52822.06
H52822.03EA
112
EUR
H52822.03
H52822.06
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin
Purity: 97%
CAS No.: 140645-24-5
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
MDL No.: MFCD03839877
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03839877 CAS-Nummer: 140645-24-5 |