4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Methoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)-2-nitrobenzeneboronic acid, 4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid
H52863.06
H52863.06EA
81
EUR
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 85107-55-7
Molecular Formula: C8H8BNO6
Formula Weight: 224.96
Melting Point: 160-171°
MDL No.: MFCD01632202
Formel:
C₈H₈BNO₆ Molecular Weight: 224,96 g/mol Schmelzpunkt: 160…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632202 CAS-Nummer: 85107-55-7 |