3-Chlor-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52910.MD
H52910.MDEA
98.8
EUR
H52910.MD
3-Chlor-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
3-Chlor-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 850589-44-5
Molecular Formula: C10H11BClNO3
Formula Weight: 239.46
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD07363770
Formel:
C₁₀H₁₁BClNO₃ Molecular Weight: 239,46 g/mol Schmelzpunkt: 216…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363770 CAS-Nummer: 850589-44-5 |