3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H52916.03
H52916.06
H52916.03EA
143
EUR
H52916.03
H52916.06
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure ≥98%
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 373384-18-0
Molecular Formula: C7H9BO4S
Formula Weight: 200.02
Melting Point: 102-110°
MDL No.: MFCD03092935
Formel:
C₇H₉BO₄S Schmelzpunkt: 102…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092935 CAS-Nummer: 373384-18-0 |