4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52925.MD
H52925.03
H52925.MDEA
53.7
EUR
H52925.MD
H52925.03
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 397843-67-3
Molecular Formula: C10H14BNO3
Formula Weight: 207.04
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD04039353
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₃ Schmelzpunkt: 162…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039353 CAS-Nummer: 397843-67-3 |