4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
H52986.06
H52986.06EA 142 EUR
H52986.06
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 389621-80-1 Molecular Formula: C11H16BNO3 Formula Weight: 221.06 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03411949
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molecular Weight: 221,06 g/mol
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411949
CAS-Nummer: 389621-80-1