3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
H52989.03
H52989.03EA
264
EUR
H52989.03
3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 871332-96-6
Molecular Formula: C9H10BF3O3
Formula Weight: 233.98
Melting Point: 173-176°
MDL No.: MFCD08056361
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Molecular Weight: 233,98 g/mol Schmelzpunkt: 173…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056361 CAS-Nummer: 871332-96-6 |