5-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
H53010.MD
H53010.MDEA
43.3
EUR
H53010.MD
5-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure 95%
5-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 874289-39-1
Molecular Formula: C7H7BFNO3
Formula Weight: 182.95
Melting Point: 192-194°
MDL No.: MFCD08436055
Formel:
C₇H₇BFNO₃ Molecular Weight: 182,95 g/mol Schmelzpunkt: 192…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436055 CAS-Nummer: 874289-39-1 |