4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Benzyloxy)-3-methylphenyl)boronic acid, 4-Benzyloxy-3-methylbenzeneboronic acid
H53073.06
H53073.06EA
519
EUR
H53073.06
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 338454-30-1
Molecular Formula: C14H15BO3
Formula Weight: 242.08
Melting Point: 102-106°
MDL No.: MFCD06409944
Formel:
C₁₄H₁₅BO₃ Molecular Weight: 242.08 g/mol Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06409944 CAS-Nummer: 338454-30-1 |