3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronic Acid, 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H53084.03
H53084.03EA
589
EUR
H53084.03
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 95%
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 871329-62-3
Molecular Formula: C8H8BFO4
Formula Weight: 197.96
Melting Point: 138-142°
MDL No.: MFCD07363749
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molecular Weight: 197,96 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363749 CAS-Nummer: 871329-62-3 |