5-Chlor-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(5-chlor-2-fluorphenyl)boran, 5-Chlor-2-fluorbenzolboronsäure, (5-Chlor-2-fluorphenyl)metaborsäure
H53108.03
H53108.03EA
29.8
EUR
H53108.03
5-Chlor-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
5-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 352535-83-2
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
Melting Point: 182-188°
MDL No.: MFCD05664225
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174,37 g/mol Schmelzpunkt: 182…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664225 CAS-Nummer: 352535-83-2 |