[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
H53173.MD
H53173.MDEA
464
EUR
H53173.MD
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 97%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 850568-67-1
Molecular Formula: C10H12BNO2
Formula Weight: 189.02
Melting Point: 146-148°
MDL No.: MFCD06659832
Formel:
C₁₀H₁₂BNO₂ Molecular Weight: 189,02 g/mol Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659832 CAS-Nummer: 850568-67-1 |