4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-(4-(2-Bromoethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H53246.03
H53246.03EA
135
EUR
H53246.03
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 913836-27-8
Molecular Formula: C14H20BBrO3
Formula Weight: 327.03
Melting Point: 90-92°
MDL No.: MFCD09027285
Formel:
C₁₄H₂₀BBrO₃ Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027285 CAS-Nummer: 913836-27-8 |