4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Chlor-3-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-chlor-3-fluorphenyl)boran, 4-Chlor-3-fluorbenzolboronsäure
H53325.06
H53325.06EA
89.8
EUR
H53325.06
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure ≥97%
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 137504-86-0
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
Melting Point: 198-204°
MDL No.: MFCD01319010
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174,37 g/mol Schmelzpunkt: 198…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319010 CAS-Nummer: 137504-86-0 |