6-Chlor-1-hexen ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

H53396.06 H53396.14
H53396.06EA 67.7 EUR
H53396.06 H53396.14
6-Chlor-1-hexen ≥97%
6-Chlor-1-hexen

Purity: 97% CAS No.: 928-89-2 Molecular Formula: C6H11Cl Formula Weight: 118.61 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.438 Boiling Point: 135-136° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039391

Formel: C₆H₁₁Cl
Siedepunkt: 135…136 °C
Dichte: 0,896
Flammpunkt: 29 °C (84 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039391
CAS-Nummer: 928-89-2
EINECS: 213-186-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR