(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
H53403.14
H53403.14EA 141 EUR
H53403.14
(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 3853-88-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 175° dec. MDL No.: MFCD00003735
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Schmelzpunkt: 175 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026879
CAS-Nummer: 3853-88-1