1-Chlor-2-octin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H53452.06
H53452.06EA
58
EUR
H53452.06
1-Chlor-2-octin ≥98%
1-Chlor-2-octin
Purity: 98%
CAS No.: 51575-83-8
Molecular Formula: C8H13Cl
Formula Weight: 144.64
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.46
Boiling Point: 81°/15mm
MDL No.: MFCD00274223
Formel:
C₈H₁₃Cl Molecular Weight: 144.64 g/mol Siedepunkt: 81 °C (15 mmHg) Dichte: 0.931 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274223 CAS-Nummer: 51575-83-8 |