6-Chlor-2-hexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H53462.06 H53462.14
H53462.06EA 68.8 EUR
H53462.06 H53462.14
6-Chlor-2-hexanon ≥98%
6-Chlor-2-hexanon
Purity: 98% CAS No.: 10226-30-9 Molecular Formula: C6H11ClO Formula Weight: 134.61 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4435 Boiling Point: 86°/16mm MDL No.: MFCD00191625
Formel: C₆H₁₁ClO
Siedepunkt: 86 °C (16 mmHg)
Dichte: 1,02
Flammpunkt: 91 °C (196 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191625
CAS-Nummer: 10226-30-9
EINECS: 233-546-5