2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 85, technical

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 71.4 EUR
H53472.06 H53472.14
2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 85, technical
2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C
Schmelzpunkt: –98.5 °C
Dichte: 0.678
Flammpunkt: –20 °C (–4 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009473
CAS-Nummer: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR