tert-Butyl propargyl ether 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H53480.06
H53480.14
H53480.22
H53480.06EA
42.8
EUR
H53480.06
H53480.14
H53480.22
tert-Butyl propargyl ether 98%
tert-Butyl propargyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 16314-18-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.418
Boiling Point: 119°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD07368651
Formel:
C₇H₁₂O Siedepunkt: 119 °C Dichte: 0,835 Flammpunkt: 20 °C (68 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368651 CAS-Nummer: 16314-18-4 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...