cis-3-Hexen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53485.06 H53485.14
H53485.06EA 89.2 EUR
H53485.06 H53485.14
cis-3-Hexen ≥97%
cis-3-Hexene
Purity: 97% CAS No.: 7642-09-3 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.395 Boiling Point: 66-68° Beilstein Reference: 1718858 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00085300
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 66…68 °C
Dichte: 0,681
Flammpunkt: –25 °C (–13 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085300
CAS-Nummer: 7642-09-3
ADR: 3,II