N-(5-Hexinyl)phthalimid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H53489.06
H53489.14
H53489.06EA
82.2
EUR
H53489.06
H53489.14
N-(5-Hexinyl)phthalimid ≥97%
N-(5-Hexinyl)phthalimid
Purity: 97%
CAS No.: 6097-08-1
Molecular Formula: C14H13NO2
Formula Weight: 227.26
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD00671372
Formel:
C₁₄H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671372 CAS-Nummer: 6097-08-1 |