2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bis(methylthio)methylene)malononitrile
H53503.14
H53503.14EA
251
EUR
H53503.14
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 97%
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Purity: 97%
CAS No.: 5147-80-8
Molecular Formula: C6H6N2S2
Formula Weight: 170.25
Melting Point: 79-82°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00052730
Formel:
C₆H₆N₂S₂ Molecular Weight: 170,26 g/mol Schmelzpunkt: 79…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052730 CAS-Nummer: 5147-80-8 ADR: 6.1,III |