cis-2-Hexen 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53506.06 H53506.14
H53506.06EA 68.8 EUR
H53506.06 H53506.14
cis-2-Hexen 96%
cis-2-Hexen
Purity: 96% CAS No.: 7688-21-3 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.396 Boiling Point: 68-70° Beilstein Reference: 1719019 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00066520
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 68…70 °C
Dichte: 0,669
Flammpunkt: –25 °C (–13 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066520
CAS-Nummer: 7688-21-3
EINECS: 231-697-1
UN: 3295
ADR: 3,II