1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
H54146.03
H54146.03EA
80.9
EUR
H54146.03
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 96%
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Purity: 96%
CAS No.: 25016-11-9
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Flash Point:
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol Schmelzpunkt: 29…34 °C Flammpunkt: >230 °C (446 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00460465 CAS-Nummer: 25016-11-9 |