2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H54189.AE
H54189.AEEA
238
EUR
H54189.AE
2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS No.: 107549-26-8
Molecular Formula: C7H5BrF2Mg
Formula Weight: 231.32
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD11113508
Formel:
C₇H₅BrF₂Mg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11113508 CAS-Nummer: 107549-26-8 UN: 2924 ADR: 3,II |