2-Hydroxypyridin-N-oxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H54207.06 H54207.14 H54207.22
H54207.06EA 28.3 EUR
H54207.06 H54207.14 H54207.22
2-Hydroxypyridin-N-oxid ≥98%
2-Hydroxypyridin-N-oxid
Purity: 98+% CAS No.: 13161-30-3 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1422545 MDL No.: MFCD00006195
Formel: C₅H₅NO₂
Schmelzpunkt: 147…152 °C
Dichte: 1,111
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006195
CAS-Nummer: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8