4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 0.50 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H54284.AE
H54284.AEEA 191 EUR
H54284.AE
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 0.50 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS No.: 63488-10-8 Molecular Formula: C10H13BrMg Formula Weight: 237.42 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00013244
Formel: C₁₀H₁₃BrMg
Molecular Weight: 237,42 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013244
CAS-Nummer: 63488-10-8
UN: 2924