3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
H54299.06
H54299.06EA
524
EUR
H54299.06
3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 96%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Purity: 96%
CAS No.: 884495-39-0
Molecular Formula: C6H7BrN2O
Formula Weight: 203.04
Melting Point: 53-55°
MDL No.: MFCD07368887
Formel:
C₆H₇BrN₂O Molecular Weight: 203,04 g/mol Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368887 CAS-Nummer: 884495-39-0 |