Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
H54340.03
H54340.06
H54340.03EA
85.1
EUR
H54340.03
H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 2703-17-5
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD00967074
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125.13 g/mol Schmelzpunkt: 85…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00967074 CAS-Nummer: 2703-17-5 |