trans-4-Hexen-1-ol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: trans-1-Hydroxy-4-hexen, trans-Hex-4-en-1-ol, trans-6-Hydroxy-2-hexen

H54459.06
H54459.06EA 104 EUR
H54459.06
trans-4-Hexen-1-ol 97%
trans-4-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C
Dichte: 0,851
Flammpunkt: 61 °C (142 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009713
CAS-Nummer: 928-92-7
EINECS: 213-188-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR