(Benzyloxy)essigsäure 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Benzyloxy)acetic acid

H54581.06
H54581.06EA 70 EUR
H54581.06
(Benzyloxy)essigsäure 95%
Benzyloxyacetic acid

Purity: 95% CAS No.: 30379-55-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.526 Boiling Point: 137-139° MDL No.: MFCD00274211

Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C
Dichte: 1,162
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274211
CAS-Nummer: 30379-55-6
EINECS: 608-470-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR