2-Amino-5-brom-3-methoxypyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
H54723.03
H54723.03EA
260
EUR
H54723.03
2-Amino-5-brom-3-methoxypyridin 96%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Purity: 96%
CAS No.: 42409-58-5
Molecular Formula: C6H7BrN2O
Formula Weight: 203.04
Melting Point: 78-82°
MDL No.: MFCD09909849
Formel:
C₆H₇BrN₂O Molecular Weight: 203,04 g/mol Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909849 CAS-Nummer: 42409-58-5 |