Phenylmagnesiumbromid 3 mol/l
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H54729.AE
H54729.AEEA 288 EUR
H54729.AE
Phenylmagnesiumbromid 3 mol/l
Phenylmagnesium bromide
Formel: C₆H₅BrMg
Molecular Weight: 181,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000038
CAS-Nummer: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
UN: 2924
ADR: 3,II