tert-Pentylmagnesium chloride 1 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H54824.AE
H54824.AEEA
436
EUR
H54824.AE
tert-Pentylmagnesium chloride 1 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
tert-Pentylmagnesium chloride
Formel:
C₅H₁₁ClMg Dichte: 0,831 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010356 CAS-Nummer: 28276-08-6 UN: 3399 ADR: 4.3,III |