4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.50 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H54865.AE
H54865.AEEA
299
EUR
H54865.AE
4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.50 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
CAS No.: 30897-90-6
Molecular Formula: C7H6BrFMg
Formula Weight: 213.33
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD01311469
Formel:
C₇H₆BrFMg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311469 CAS-Nummer: 30897-90-6 UN: 2924 ADR: 3,II |