2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H54966.AE
H54966.AEEA
326
EUR
H54966.AE
2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
Formel:
C₇H₅BrF₂Mg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07698746 CAS-Nummer: 546122-71-8 UN: 2924 ADR: "3",III |