2-Amino-9-fluorenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-9H-fluoren-9-one
H55048.03 H55048.06 H55048.14
H55048.03EA 52.1 EUR
H55048.03 H55048.06 H55048.14
2-Amino-9-fluorenon 98%
2-Amino-9-fluorenon
Purity: 98% CAS No.: 3096-57-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 157-160° MDL No.: MFCD00001157
Formel: C₁₃H₉NO
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001157
CAS-Nummer: 3096-57-9
EINECS: 221-445-9