N-Boc-4-bromanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromoaniline, N-BOC protected, tert-Butyl (4-bromophenyl)carbamate
H55226.06
H55226.06EA 86.7 EUR
H55226.06
N-Boc-4-bromanilin ≥97%
N-Boc-4-bromanilin
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂
Molecular Weight: 272,14 g/mol
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01006612
CAS-Nummer: 131818-17-2