2-Fluor-6-methylbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluor-6-tolualdehyd, 6-Fluor-o-tolualdehyd, 6-Fluor-o-tolylaldehyd
H55228.03
H55228.03EA
104
EUR
H55228.03
2-Fluor-6-methylbenzaldehyd ≥97%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,14 g/mol Dichte: 1,151 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258962 CAS-Nummer: 117752-04-2 |