Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55395.06
H55395.06EA 158 EUR
H55395.06
Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I) 97%
Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I)
Purity: 97% CAS No.: 26305-75-9 Molecular Formula: C54H45ClCoP3 Formula Weight: 881.26 Melting Point: 135-139° MDL No.: MFCD00015864
Formel: C₅₄H₄₅ClCoP₃
Schmelzpunkt: 135…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015864
CAS-Nummer: 26305-75-9