2,4-Difluorbenzolsulfonamid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluorbenzolsulfonsäureamid
H55437.06
H55437.06EA 302 EUR
H55437.06
2,4-Difluorbenzolsulfonamid 96%
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Purity: 96% CAS No.: 13656-60-5 Molecular Formula: C6H5F2NO2S Formula Weight: 193.17 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD01320743
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
Molecular Weight: 193,17 g/mol
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320743
CAS-Nummer: 13656-60-5