2-Chlor-5-formylpyridin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55550.03
H55550.06
H55550.03EA
94.4
EUR
H55550.03
H55550.06
2-Chlor-5-formylpyridin 96%
2-Chlor-5-formylpyridin
Purity: 96%
CAS No.: 23100-12-1
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03095223
Formel:
C₆H₄ClNO Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095223 CAS-Nummer: 23100-12-1 |