Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H55860.MD H55860.03
H55860.MDEA 185 EUR
H55860.MD H55860.03
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate 99%
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate
Purity: 99% CAS No.: 117384-45-9 Molecular Formula: C12H22O6 Formula Weight: 262.30 Flash Point: 109°(228°F) Physical Form: Solid Density: 1.143 Appearance: White Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 5026723 Optical Rotation: +11° (c=1 in acetone) MDL No.: MFCD00192000
Formel: C₁₂H₂₂O₆
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Dichte: 1,143
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192000
CAS-Nummer: 117384-45-9